Learn More
Cytiva Filtres à membrane d’ester de cellulose mixte Whatman™
Les filtres à membrane en ester de cellulose mixte Whatman™ sont biologiquement inertes et offrent un haut degré de surface interne pour une plus grande adsorption des produits.
Marque: Cytiva 10407314
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.04300kg
Description
- Disponible en version stérile pour les applications critiques
- Contraste pour faciliter la détection des particules
- Les grilles ne sont pas toxiques et n'inhibent pas la croissance bactérienne, ce qui garantit l'intégrité des échantillons
- Les membranes noires unies et quadrillées noires présentent un mélange de nitrate de cellulose et d'acétate de cellulose
- Capacité de charge des saletés plus importante
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés
Spécification
Autoclavables | |
Distributeur de membranes | |
0,45 μm | |
Noir | |
ME25 / 21 | |
Moyenne | |
Grille | |
130°C | |
50 mm |
Blanc | |
Ester de cellulose mixte | |
Stérile | |
Hydrophile | |
400 | |
0,31cm | |
266°F | |
Filtre à membrane |
Sécurité et traitement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.