Learn More
Cytiva Filtres à membrane d’ester de cellulose mixte Whatman™
Les filtres à membrane en ester de cellulose mixte Whatman™ sont biologiquement inertes et offrent un haut degré de surface interne pour une plus grande adsorption des produits.
179.00€ - 1060.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Type de membrane | Porosité | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de membrane | Porosité | Diamètre (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11385374
|
Cytiva
10407314 |
ME25 / 21 | 0,45 μm | 50 mm | Blanc |
590.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11395364
|
Cytiva
10406870 |
ME25 | 0,45 μm | 47 mm | Blanc |
179.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11305374
|
Cytiva
10406871 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Blanc |
1060.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11315374
|
Cytiva
10406872 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Blanc |
195.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11305384
|
Cytiva
10407332 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Noir |
585.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11315384
|
Cytiva
10407334 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Noir |
590.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11325384
|
Cytiva
10407370 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Vert |
575.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11335384
|
Cytiva
10407372 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Vert |
590.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11385384
|
Cytiva
10409470 |
ME25 | 0,45 μm | 4,7 cm | Vert |
214.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11395384
|
Cytiva
10409472 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Vert |
181.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11982006
|
Cytiva
10408712 |
ME24 | 0,2 μm | 4,7 cm | Blanc |
535.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11355384
|
Cytiva
10408714 |
ME24 | 0,2 μm | 50 mm | Blanc |
535.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11395374
|
Cytiva
10407324 |
ME25 | 0,45 μm | 50 mm | Blanc |
575.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11949217
|
Cytiva
10408915 |
ME27 | 0,8 μm | 50 mm | Blanc |
670.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11375024
|
Cytiva
10407342 |
ME29 | 0,8 μm | 47 mm | Noir |
815.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11305034
|
Cytiva
10407615 |
ME30 | 0,8 μm | 50 mm | Noir |
775.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11979217
|
Cytiva
10409834 |
ME26 | 0,6 μm | 4,7 cm | Noir |
575.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11375374
|
Cytiva
10407312 |
ME25 | 0,45 mu;m | 47 mm | Blanc |
520.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Disponible en version stérile pour les applications critiques
- Contraste pour faciliter la détection des particules
- Les grilles ne sont pas toxiques et n'inhibent pas la croissance bactérienne, ce qui garantit l'intégrité des échantillons
- Les membranes noires unies et quadrillées noires présentent un mélange de nitrate de cellulose et d'acétate de cellulose
- Capacité de charge des saletés plus importante
- Biologiquement inerte avec une stabilité thermique satisfaisante
- Aucun surfactant risquant de contaminer les échantillons
- La structure microporeuse uniforme de la membrane permet des débits élevés
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
Stérile |