Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25
Offre une plus grande adsorption de produit avec un haut degré de zone de surface interne. Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Marque: Cytiva 10406512
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Meilleure adsorption de produit grâce à une surface interne supérieure.Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose caractérisés par une surface lisse et uniforme. Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavables | |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
Noir | |
Lot de 100 | |
Grille | |
130deg;C | |
12,5 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup | |
47 mm |
Blanc | |
ME 25 | |
Non stérile | |
Moyenne | |
5 mm | |
266deg;F | |
Membrane | |
1,85 in |
Sécurité et traitement
- ME25/20, 0.45µm 47mm
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose