Learn More
Cytiva Membranes d’ester de cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25
Offre une plus grande adsorption de produit avec un haut degré de zone de surface interne. Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME 25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
131.00€ - 195.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau | Ester de cellulose mixte |
Matériau (membrane) | ME 25 |
Porosité | 0,45 μm |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur de la grille | Taille (métrique) de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Couleur de la grille | Taille (métrique) de la grille | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11365364
|
Cytiva
10406812 |
47 mm | Noir | 3,1mm |
147.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11325394
|
Cytiva
10409714 |
50 mm | Blanc | 3,1mm |
167.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11375364
|
Cytiva
10406814 |
50 mm | Noir | 3,1mm |
151.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10292131
|
Cytiva
10401612 |
47 mm | S/O | 3,1mm |
195.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11365384
|
Cytiva
10409414 |
47 mm | Vert / noir | 3,1mm |
133.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11325364
|
Cytiva
10406512 |
47 mm | Noir | 5 mm |
131.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Meilleure adsorption de produit grâce à une surface interne supérieure.Les membranes en cellulose mixte non stériles Whatman™ ME25 sont disponibles en version unie pour les applications automatiques de comptage de colonies, ainsi que pour les applications de comptage manuelles.
Composées d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose caractérisés par une surface lisse et uniforme. Le contraste des couleurs fourni par la surface du filtre facilite la détection des particules et minimise la fatigue oculaire.- La surface quadrillée (intervalles de 3,1 mm) rend les filtres parfaits pour le comptage des colonies après incubation
- L’encre spéciale non toxique utilisée est entièrement exempte d’inhibiteurs de croissance bactérienne
- Fabriqués dans des conditions en salle blanche strictement contrôlées
- Porosité : 0,45 μm
Spécification
Autoclavables | |
ME 25 | |
Non stérile | |
266deg;F | |
Membrane |
Ester de cellulose mixte | |
0,45 μm | |
Moyenne | |
130deg;C | |
12,5 sec./100 ml/12,5 cmsup2/sup |