Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™ Nytran™
Moulées de façon uniforme sur les deux côtés d’une matrice de support, offrant ainsi une excellente symétrie et permettant aux membranes de reposer à plat sans ondulation
Marque: Cytiva 10416194
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : Poids : 2.04120kg
Description
Membrane de transfert Nytran N• Excellent rapport signal/bruit de fond
• Pour Southern, Northern, colonies, plages de lyse et dot/slot blot
• Nylon faiblement chargé
• Taille et distribution des pores très uniformes
• Coulée symétriquement de part et d'autre d'une matrice inerte, reste à plat sans s'enrouler
• Rouleau Nytran N
Spécification
20 cm | |
Suitable for isotopic and nonisotopic detection | |
Roll | |
0.45 μm |
3 m | |
>400μg/cm2 | |
Nylon |