Learn More
Cytiva Membranes en nylon Whatman™ Nytran™
Moulées de façon uniforme sur les deux côtés d’une matrice de support, offrant ainsi une excellente symétrie et permettant aux membranes de reposer à plat sans ondulation
367.00€ - 645.00€
Spécification
Largeur (métrique) | 3 m |
---|---|
À utiliser avec (application) | Conviennent à la détection isotopique et non isotopique |
Capacité de liaison | >400 μg/cm2 |
Format | Rouleau |
Matériau | Nylon |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Format | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11929287
|
Cytiva
10416096 |
30 cm | 3 m | Rouleau | 0,2 μm |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10003401
|
Cytiva
10416196 |
30 cm | 3 m | Rouleau | 0,45 μm |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11939287
|
Cytiva
10416194 |
20 cm | 3 m | Roll | 0.45 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11919287
|
Cytiva
10416094 |
20 cm | 3 m | Rouleau | 0,2 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Moyennement chargées—idéales pour les applications qui nécessitent une charge plus faible, y compris les transferts Southern et Northern, élévateurs de plaque et colonie, ainsi que des transferts dot et slot
- Permettent d’obtenir un excellent rapport signal-bruit
- Capacité de liaison : >400 μg/cm2
- Compatible avec la détection isotopique et non isotopique
- Disponibles avec une porosité de 0,2 μm et 0,45 μm pour une rétention optimale des oligos et de fragments d’ADN plus larges
Spécification
3 m | |
>400 μg/cm2 | |
Nylon |
Conviennent à la détection isotopique et non isotopique | |
Rouleau |