Learn More
Cytiva Whatman™Filtres à capsules à usage unique HD 36 Polycap™
Garantissent une étape de finition produisant un produit final de haute pureté. Les filtres à capsule Whatman™ Polycap™ HD 36 conviennent au filtrage des solutions chimiques sur de larges plages de températures et de pH.
Marque:  Cytiva 6703-3621
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Code produit. 11324604
  • 65.85€ / 1 pièce
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
Étape finale générant un produit final de haute pureté.Les capsules de filtration Whatman™ Polycap™ HD 36 conviennent à la filtration de solutions chimiques dans de larges gammes de températures et de pH.
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
  • Intégrité testable
  • Avec évent d’entrée
  • Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
  • Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
  • Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
  • Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Spécification
Spécification
Autoclavables
PP anisotropique monofilament
385 cm2
polypropylène (PP)
4,1 bar (60 psi)
1 de chaque
Filtre à capsule Polycap HD 36, 20,0 mu;m, Avec entrée et sortie SB (1 pièce)
20 μm
Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives.
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)
Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po)