Learn More
Cytiva Whatman™Filtres à capsules à usage unique HD 36 Polycap™
Garantissent une étape de finition produisant un produit final de haute pureté. Les filtres à capsule Whatman™ Polycap™ HD 36 conviennent au filtrage des solutions chimiques sur de larges plages de températures et de pH.
65.85€ - 341.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau (membrane) | PP anisotropique monofilament |
À utiliser avec (application) | Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11314604
|
Cytiva
6703-3611 |
10 μm | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) |
83.13€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11304604
|
Cytiva
6703-3610 |
1 μm | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) |
80.55€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11334604
|
Cytiva
6703-3650 |
5 μm | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) |
80.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11324604
|
Cytiva
6703-3621 |
20 μm | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) | Raccord cannelé pour tubulure de 6 à 10 mm (1/4 à 3/8°po) |
65.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11369114
|
Cytiva
2610T |
0,2 μm | FNPT | FNPT |
331.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11339124
|
Cytiva
2613T |
10 μm | FNPT | FNPT |
341.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11389114
|
Cytiva
2611T |
1 μm | FNPT | FNPT |
341.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11319124
|
Cytiva
2612T |
5 μm | FNPT | FNPT |
331.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11329124
|
Cytiva
2614T |
20 μm | FNPT | FNPT |
331.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11309124
|
Cytiva
2611 |
1 μm | Raccord cannelé de 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | Raccord cannelé de 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |
305.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Étape finale générant un produit final de haute pureté.Les capsules de filtration Whatman™ Polycap™ HD 36 conviennent à la filtration de solutions chimiques dans de larges gammes de températures et de pH.
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
- Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
- Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Spécification
Autoclavables | |
PP anisotropique monofilament | |
Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. |