Learn More
Cytiva Capsules à usage unique Whatman™ Polycap™, HD 75 HD
Offrent une grande efficacité de filtration et une excellente pureté du filtrat grâce à ses matériaux et méthodes de fabrication. Les capsules à usage unique Whatman™ Polycap™ HD s'adaptent entre les filtres bruts et les filtres à membrane microporeuse utilisés pour la filtration finale.
94.85€ - 450.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Matériau (membrane) | PP anisotropique monofilament |
Zone de filtration | 805 cm2 |
À utiliser avec (application) | Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses. |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11379124
|
Cytiva
2712T |
5 μm | Filetage NTP femelle (FNPT) | Filetage NTP femelle (FNPT) |
437.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11319134
|
Cytiva
2714 |
20 μm | Raccord cannelé | Raccord cannelé |
442.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11309134
|
Cytiva
2714T |
20 μm | Filetage NTP femelle (FNPT) | Filetage NTP femelle (FNPT) |
449.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 22-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10654282
|
Cytiva
6703-7521 |
20 μm | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11394604
|
Cytiva
6703-7550 |
5 μm | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |
94.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11389124
|
Cytiva
2712M |
5 μm | Filetage NTP mâle (MNPT) | Filetage NTP mâle (MNPT) |
437.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11339134
|
Cytiva
2713T |
10 μm | Filetage NTP femelle (FNPT) | Filetage NTP femelle (FNPT) |
438.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11359134
|
Cytiva
2713 |
10 μm | Raccord cannelé | Raccord cannelé (SB) |
442.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 17-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11374604
|
Cytiva
6703-7511 |
10 μm | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11364604
|
Cytiva
6703-7510 |
1 μm | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) | Raccord cannelé pour tubulure 10 à 12 mm (3/8 à 1/2°po) |
114.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11369124
|
Cytiva
2711T |
1,0 μm | Filetage NTP femelle (FNPT) | Filetage NTP femelle (FNPT) |
450.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11359124
|
Cytiva
2710 |
0,45 μm | Raccord cannelé | Raccord cannelé |
430.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Intégrité testable
- Avec évent d’entrée
- Milieux filtrants : Filtre en polypropylène anisotropique monofilament (MAPP)
- Peuvent être stérilisées par autoclavage à la vapeur ou par traitement à l’oxyde d’éthylène (EtO)
- Rétention (avec purge d'air), < 2 ml
- Pression maximale : 4,1 bar (60 psi)
Filtration de solutions aqueuses, produits biologiques, encres et pigments, émulsions photographiques, aliments et boissons, solvants. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses.
Specifications
Autoclavables | |
805 cm2 | |
polypropylène (PP) |
PP anisotropique monofilament | |
Filtration de solutions contenant de nombreux débris et préfiltration de solutions chimiques agressives. Offre de vastes possibilités entre des papiers filtres grossiers et des membranes microporeuses. |