Learn More
Cytiva Filtre d’aération pour récipient Whatman™ SteriVent™
Pour une ventilation stérile des récipients et des réservoirs
Marque: Cytiva 2103
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.01100kg
Description
- Membrane en PTFE hydrophobe 0,2 μm
- Bidirectionnels et autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
0,2 μm | |
SB 0,375 x 0,5 po (10 à 12 mm) | |
3/8 à 1/2 dans SB | |
1 pièce |
Filtre PolyVENT36, 0,2 mu;m, raccord cannelé d’entrée de 3/8 po à 1/2 po, raccord cannelé de sortie de 3/8 po à 1/2 po (1 pc) | |
500 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) | |
1 / boîte |