Learn More
Cytiva Filtre d’aération pour récipient Whatman™ SteriVent™
Pour une ventilation stérile des récipients et des réservoirs
95.98€ - 153.79€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Matériau de boîtiers | polypropylène (PP) |
Pression max. | 2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) |
Nb par paquet | 1 pièce |
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (application) | Matériau de boîtiers | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Zone de filtration | À utiliser avec (application) | Matériau de boîtiers | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11373425
|
Cytiva
2103 |
500 cm2 | SB 0,375 x 0,5 po (10 à 12 mm) | polypropylène (PP) |
95.98€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11353425
|
Cytiva
2108 |
2000 cm2 | Sanitaire de 1,5 po (38 mm) | polypropylène (PP) |
153.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11363425
|
Cytiva
2107 |
2000 cm2 | SB 0,375 x 0,5 po (10 à 12 mm) | polypropylène (PP) |
151.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
- Membrane en PTFE hydrophobe 0,2 μm
- Bidirectionnels et autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
polypropylène (PP) | |
1 pièce |
0,2 μm | |
2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) | |
1 / boîte |