Learn More
Cytiva Filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™
S’écoule dans les deux sens avec une membrane en PTFE hydrophobe. Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des produits de filtration intégrés pour l’évacuation stérile des récipients et des réservoirs.
Marque: Cytiva 6713-1075
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.14600kg
Description
Écoulement dans les deux directions avec la membrane en PTFE hydrophobe.Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des filtres intégraux pour l’aération stérile des récipients et des cuves.
Construit à partir d’un ensemble unique et normalisé de matériaux.- Membrane en PTFE hydrophobe de 0,2 μm.
- Validé pour 50 cycles d’autoclave à vapeur ; compatible avec EtO.
- Peut être testé au moyen d’un test de rupture d’eau (WBT) ou un test de point de bulle.
- Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.
- Fabriqué en salle blanche.
- Bidirectionnel et autoclavable.
Compliance
- Répondent aux normes de biosécurité—tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI
- Fabriqués en salle blanche contrôlée par les BPF
Spécification
Autoclavables | |
PolyVENT 1000, 0,2 mu;m, raccord cannelé cranté 3/8 à 1/2 po en entrée, raccord cannelé cranté 3/8 à 1/2 en sortie (1 pièce) | |
0,2 μm | |
1000 cm2 | |
polypropylène (PP) | |
Raccord cannelé de 9 à 12 mm (frac38; à frac12;°po) | |
1 pièce | |
1 de chaque | |
96 mm | |
66 mm |
Répondent aux normes de biosécurité ; tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI ; fabriqués en salle blanche répondant aux BPF | |
PTFE | |
Stérile | |
Aération stérile des récipients de remplissage, de mélange, de maintien, d’autoclavage, de fermentation, d’expédition et de distribution ; pour l’isolement d’incubateurs, d’autoclaves, de lyophiliseurs, de stérilisateurs EtO et de fermenteurs ; pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les diagnostics ainsi que les denrées alimentaires et les boissons | |
3/8 à 1/2 dans SB | |
2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) | |
Raccord cannelé de 9 à 12 mm (frac38; à frac12;°po) | |
Filtre d’aération du récipient | |
66 mm |