Learn More
Cytiva Filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™
S’écoule dans les deux sens avec une membrane en PTFE hydrophobe. Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des produits de filtration intégrés pour l’évacuation stérile des récipients et des réservoirs.
104.00€ - 1120.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Certifications/Conformité | Répondent aux normes de biosécurité ; tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI ; fabriqués en salle blanche répondant aux BPF |
Matériau (membrane) | PTFE |
Porosité | 0,2 μm |
À utiliser avec (application) | Aération stérile des récipients de remplissage, de mélange, de maintien, d’autoclavage, de fermentation, d’expédition et de distribution ; pour l’isolement d’incubateurs, d’autoclaves, de lyophiliseurs, de stérilisateurs EtO et de fermenteurs ; pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les diagnostics ainsi que les denrées alimentaires et les boissons |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Zone de filtration | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Zone de filtration | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11344624
|
Cytiva
6713-5036 |
48 mm | 500 cm2 | 1 pièce |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11304624
|
Cytiva
6713-1650 |
46 mm | 16 cm2 | 10 pièces |
321.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
10100631
|
Cytiva
6713-0425 |
23 mm | 4 cm2 | 50 pièces |
264.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11394614
|
Cytiva
6713-1075 |
96 mm | 1000 cm2 | 1 pièce |
136.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11979197
|
Cytiva
6713-1651 |
46 mm | 16 cm2 | 100 unités |
1120.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Écoulement dans les deux directions avec la membrane en PTFE hydrophobe.Les filtres d’aération pour récipients Whatman™ PolyVENT™ sont des filtres intégraux pour l’aération stérile des récipients et des cuves.
Construit à partir d’un ensemble unique et normalisé de matériaux.- Membrane en PTFE hydrophobe de 0,2 μm.
- Validé pour 50 cycles d’autoclave à vapeur ; compatible avec EtO.
- Peut être testé au moyen d’un test de rupture d’eau (WBT) ou un test de point de bulle.
- Conforme à la norme USP Classe VI relative aux tests biologiques pour les plastiques.
- Fabriqué en salle blanche.
- Bidirectionnel et autoclavable.
Compliance
- Répond aux normes de biosécurité—Tous les matériaux répondent aux normes de biosécurité conformes aux exigences de la norme USP classe VI
- Fabriqué en salle blanche contrôlée par les BPF
Spécification
Autoclavables | |
PTFE | |
Aération stérile des récipients de remplissage, de mélange, de maintien, d’autoclavage, de fermentation, d’expédition et de distribution ; pour l’isolement d’incubateurs, d’autoclaves, de lyophiliseurs, de stérilisateurs EtO et de fermenteurs ; pour la biotechnologie, les produits pharmaceutiques et les diagnostics ainsi que les denrées alimentaires et les boissons | |
2 bar - marche avant (29 psi - marche avant) |
Répondent aux normes de biosécurité ; tous les matériaux sont conformes aux exigences USP classe VI ; fabriqués en salle blanche répondant aux BPF | |
0,2 μm | |
polypropylène (PP) |