Learn More
Cytiva Filtres pour seringues en GMF non stériles 13 mm Whatman™ Puradisc
Fabriqués en microfibre de verre. Les filtres pour seringues en GMF Whatman™ Whatman™ Puradisc de 13 mm sont hydrophiles et parfaitement compatibles avec les solvants organiques ainsi que les bases et acides forts.
Marque:  Cytiva 6823-1327
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.52500kg
Code produit. 10042111
  • 292.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 20-12-2022
Description
  • Filtre en microfibre de verre
  • Bonne résistance chimique et haut débit d’échantillons
  • Volume de rétention, ≤25 μl
  • Zone de filtration : 1,3cm2
  • Boîtier en polypropylène
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 minutes
  • Raccord d’entrée Luer-Lock femelle
  • Raccord de sortie Luer Slip mâle
  • non stériles
Spécification
Spécification
Filtre pour seringue en GMF Puradisc 13 mm, GF/D, 2,7 mu;m (100 pièces)
2,7 μm
1,3 cm2
polypropylène (PP)
Luer mâle
100 pièces
Jusqu’à 10 mL
13 mm
Microfibre de verre
Non stérile
≤25 μL
Raccord Luer Lock femelle
5,2 bar (75 psi)
Filtre pour seringue
16,3 x 19,8 mm