Learn More
Cytiva Filtres à seringue en PP Whatman™ Puradisc™ FP 13, 0,2 μm, stériles
Les filtres pour seringue Whatman Puradisc du groupe Cytiva associent une qualité supérieure à l’efficacité économique. Ils sont bien adaptés à la filtration rapide et courante par seringue des échantillons allant jusqu’à 100 ml.
Marque: Cytiva 10462940
190.95 EUR valable jusqu'au 2024-05-06
Utilisez le code promo "21711" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
- Appartiennent à la gamme FP 30 Puradisc
- Choix entre huit matériaux différents
- Choix entre les diamètres du filtre pour seringue de 4 mm, 13 mm et 30 mm pour une adaptation au volume d’échantillon
- Gamme de tailles de pores pour conserver une variété de particules
- Conditionnement dans des blisters stériles de qualité médicale en option
- Format pointe du tube en option pour une distribution précise dans un micro-flacon
Spécification
Autoclavables | |
Cellulose régénérée | |
Stérile | |
<25 μL | |
Raccord Luer Lock femelle | |
5,2 bar (75 psi) |
Filtre pour seringue Puradisc FP 13 mm RC, 0,2 mu;m, stérile, avec Mini-Tip (50 pièces) | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
Mini-Tip | |
13 mm |