Learn More
Cytiva Filtres à seringue en PP Whatman™ Puradisc™ FP 13, 0,2 μm, stériles
Les filtres pour seringue Whatman Puradisc du groupe Cytiva associent une qualité supérieure à l’efficacité économique. Ils sont bien adaptés à la filtration rapide et courante par seringue des échantillons allant jusqu’à 100 ml.
201.00€ - 204.00€
Spécification
Matériau | Cellulose régénérée |
---|---|
Porosité | 0,2 μm |
Stérilité | Stérile |
Zone de filtration | 1,3 cm2 |
Matériau de boîtiers | Polypropylène (PP) sans pigment |
Code produit | Marque | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type d’entrée | Type de sortie | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10503642
|
Cytiva
10462945 |
Raccord Luer Lock femelle | Luer-Slip mâle |
204.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11359334
|
Cytiva
10462940 |
Raccord Luer Lock femelle | Mini-Tip |
201.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Appartiennent à la gamme FP 30 Puradisc
- Choix entre huit matériaux différents
- Choix entre les diamètres du filtre pour seringue de 4 mm, 13 mm et 30 mm pour une adaptation au volume d’échantillon
- Gamme de tailles de pores pour conserver une variété de particules
- Conditionnement dans des blisters stériles de qualité médicale en option
- Format pointe du tube en option pour une distribution précise dans un micro-flacon
Spécification
Cellulose régénérée | |
Stérile | |
Polypropylène (PP) sans pigment | |
5,2 bar (75 psi) |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
Raccord Luer Lock femelle | |
13 mm |