Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 1
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Marque: Cytiva 1001-030
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.03420kg
Description
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Ces filtres de cellulose sont utilisés dans les techniques d’analyse qualitative pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier les liquides.
- Rétention des particules : >11 μm
- Porosité : moyenne
- Vitesse de filtration : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s
- Surface : lisse
- Sépare les précipités tels que le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (à chaud) et le carbonate de calcium
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’essai des semences dans le secteur agricole
- Utilisé pour séparer les denrées alimentaires solides du liquide associé ou de l’extrait liquide dans l’industrie alimentaire
- La poussière atmosphérique est collectée à partir du flux d’air et l’intensité de la tache est mesurée
- Imprégné d’un réactif chromogène et formation de couleur quantifiée par réflexion optique pour la détection de gaz
Spécification
13 s/100 ml/po2 | |
Papier filtre qualitatif de grade 1, qualité standard, cercle, 30 mm | |
Cellulose | |
150 s | |
Papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens. Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. | |
Moyenne | |
180 μm | |
30 mm |
87 g/m2 | |
Rond | |
>11 μm | |
57 ml/min (eau) | |
Grade 1 | |
400 / boîte | |
Ø 30 mm |