Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 1
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
5.77€ - 139.88€
Spécification
Débit d’air | 13s/15,5 ml/cm2 (100 ml/po2) |
---|---|
Poids de base | 87 g/m2 |
Format | Rond |
Matériau | Cellulose |
Particle Retention | >11 μm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11350394
|
Cytiva
1001-0155 |
15 mm | 500 / boîte |
38.68€
500 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11302805
|
Cytiva
1001-020 |
20 mm | 400 / boîte |
32.91€
400 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11312805
|
Cytiva
1001-025 |
25 mm | 400 / boîte |
32.92€
400 pièces |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10193971
|
Cytiva
1001-030 |
30 mm | 400 / boîte |
32.92€
400 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11332805
|
Cytiva
1001-032 |
32 mm | 100 / boîte |
8.26€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10433891
|
Cytiva
1001-042 |
42,5 mm | 100 / boîte |
8.26€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11352805
|
Cytiva
1001-047 |
47 mm | 100 / boîte |
8.26€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10292221
|
Cytiva
1001-055 |
55 mm | 100 / boîte |
8.26€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11372805
|
Cytiva
1001-070 |
70 mm | 100 / boîte |
8.99€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10738611
|
Cytiva
1001-085 |
85 mm | 100 / boîte |
10.50€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11392805
|
Cytiva
1001-090 |
90 mm | 100 / boîte |
10.97€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11302815
|
Cytiva
1001-110 |
110 mm | 100 / boîte |
13.22€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10424081
|
Cytiva
1001-125 |
125 mm | 100 / boîte |
13.60€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11322815
|
Cytiva
1001-150 |
150 mm | 100 / boîte |
19.42€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10434271
|
Cytiva
1001-185 |
185 mm | 100 / boîte |
28.86€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11342815
|
Cytiva
1001-240 |
240 mm | 100 / boîte |
46.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10786262
|
Cytiva
1001-270 |
270 mm | 100 / boîte |
57.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10134071
|
Cytiva
1001-320 |
320 mm | 100 / boîte |
77.16€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15788032
|
Cytiva
1001-325 |
25 mm | 100 / boîte |
7.88€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11370394
|
Cytiva
1001-329 |
30 mm | 100 / boîte |
8.49€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11340394
|
Cytiva
1001-385 |
385 mm | 100 / boîte |
139.88€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11372815
|
Cytiva
1001-400 |
400 mm | 100 / boîte |
130.73€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11320394
|
Cytiva
1001-6508 |
10 mm | 500 / boîte |
38.80€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12494272
|
Cytiva
1001-045 |
45 mm | 100 / boîte |
5.77€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides.
- Rétention des particules : >11 μm
- Porosité : moyenne
- Vitesse de filtration : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s.
- Surface : lisse
- Sépare les précipités comme le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (chaud) et le carbonate de calcium
- Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
- Utilisé pour séparer les denrées alimentaires solides du liquide associé ou pour extraire le liquide dans l’industrie alimentaire
- La poussière atmosphérique est prélevée à partir du flux d’air et l’intensité de la coloration mesurée
- Imprégnés d'un réactif chromogène et d'une formation de couleurs quantifiées par réflectance optique pour la détection des gaz
Specifications
13s/15,5 ml/cm2 (100 ml/po2) | |
Rond | |
>11 μm | |
57°ml/min (eau) | |
Grade 1 | |
180 μm |
87 g/m2 | |
Cellulose | |
150 s | |
Papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens. Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. | |
Moyenne |