Learn More
Cytiva Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ Cercles de grade 1
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides. Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™ de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Marque:  Cytiva 1001-400
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.20000kg
Code produit. 11372815
  • 130.73€ / 100 pièces
Expédition estimée: 07-06-2024
Description
Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.Les disques de papier filtre qualitatif Whatman™Les cercles de grade 1 sont des papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens.
Ces filtres en cellulose sont utilisés dans les techniques analytiques qualitatives pour déterminer et identifier les matériaux et pour clarifier des liquides. 
  • Rétention des particules : >11 μm
  • Porosité : moyenne
  • Vitesse de filtration : ASTM™, 40 s ; Herzberg, 150 s.
  • Surface : lisse
  • Sépare les précipités comme le sulfate de plomb, l’oxalate de calcium (chaud) et le carbonate de calcium
  • Utilisé pour l’analyse des sols et les procédures d’analyse des semences dans l’industrie agricole
  • Utilisé pour séparer les denrées alimentaires solides du liquide associé ou pour extraire le liquide dans l’industrie alimentaire
  • La poussière atmosphérique est prélevée à partir du flux d’air et l’intensité de la coloration mesurée 
  • Imprégnés d'un réactif chromogène et d'une formation de couleurs quantifiées par réflectance optique pour la détection des gaz
Spécification
Spécification
13s/15,5 ml/cm2 (100 ml/po2)
Papier filtre qualitatif de grade 1, qualité standard, cercle, 400 mm
Cellulose
150 s
Papiers filtres standard couramment utilisés pour les applications de routine avec un taux de rétention et un débit moyens. Couvrent une large gamme d’applications de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour la clarification des liquides.
Moyenne
180 μm
Oslash; 400 mm
400 mm
87 g/m2
Rond
>11 μm
57°ml/min (eau)
Grade 1
100 / boîte
Papier filtre qualitatif
15,74 in