Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 50
Permet une forte rétention pour les précipités cristallins très fins. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
Marque:  Cytiva 1450-320
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.82000kg
Code produit. 11380484
  • 298.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 04-06-2024
Description
Permet une forte rétention des précipités cristallins très fins.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
Papier filtre renforcé et très émaillé
  • Conception de filtre plus fine (épaisseur moyenne 115 μm) que la plupart des papiers filtres Büchner
  • Traité à l'acide pour une résistance élevée à l'humidité et aux produits chimiques
  • Rétention nominale de particules de 2,7 μm
  • Débits lents (vitesse de filtration Herzberg de 2685 s)
  • Haute pureté et faible teneur en cendres (0,015 % de cendres maximum)
  • Compatible avec les entonnoirs Büchner ou Hirsch
Spécification
Spécification
144 s/100 ml/posup2/sup
Rond
2,7 μm
ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2685 secondes
Pour les filtrations qualitatives ou quantitatives nécessitant une assistance sous vide sur les entonnoirs de filtration Büchner ou 3 pièces.
Lot de 100
Renforcé, faible teneur en cendres
Filtre de grade 50 pour analyse quantitative, fin , cercle de 320 mm (100 pièces)
Linters de coton haute qualité
Fine
Lent
Grade 50
115 μm
320 mm