Learn More
Cytiva Papiers quantitatifs Whatman™ : Cercles de grade 50
Permet une forte rétention pour les précipités cristallins très fins. Papiers quantitatifs Whatman™ : Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
23.50€ - 298.00€
Spécification
Débit d’air | 144 s/100 ml/posup2/sup |
---|---|
Format | Rond |
Matériau | Linters de coton haute qualité |
Porosité | Fine |
Vitesse de filtration | ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2685 secondes |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11320494
|
Cytiva
1450-042 |
42,5 mm |
23.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10494831
|
Cytiva
1450-055 |
55 mm |
27.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11340494
|
Cytiva
1450-070 |
70 mm |
32.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11332975
|
Cytiva
1450-090 |
90 mm |
38.10€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11342975
|
Cytiva
1450-110 |
110 mm |
42.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10634371
|
Cytiva
1450-125 |
125 mm |
49.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10002211
|
Cytiva
1450-150 |
150 mm |
76.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11372975
|
Cytiva
1450-185 |
185 mm |
106.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11382975
|
Cytiva
1450-240 |
240 mm |
158.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11380484
|
Cytiva
1450-320 |
320 mm |
298.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet une forte rétention des précipités cristallins très fins.Papier filtre quantitatif Whatman™ :Les cercles de grade 50 résistent à la déchirure, à la manipulation humide et à l’élimination des précipités par raclage.
Papier filtre renforcé et très émaillé- Conception de filtre plus fine (épaisseur moyenne 115 μm) que la plupart des papiers filtres Büchner
- Traité à l'acide pour une résistance élevée à l'humidité et aux produits chimiques
- Rétention nominale de particules de 2,7 μm
- Débits lents (vitesse de filtration Herzberg de 2685 s)
- Haute pureté et faible teneur en cendres (0,015 % de cendres maximum)
- Compatible avec les entonnoirs Büchner ou Hirsch
Spécification
144 s/100 ml/posup2/sup | |
Linters de coton haute qualité | |
ASTM, 250 secondes ; Herzberg, 2685 secondes | |
Grade 50 | |
115 μm |
Rond | |
Fine | |
Lent | |
Lot de 100 | |
Renforcé, faible teneur en cendres |