Learn More
Cytiva Whatman™ Cercles qualitatifs pré-plissés Reeve Angel 802
Rétention grossière
Marque: Cytiva 5802-185
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.22000kg
Description
- Plié pour une filtration rapide des grosses particules et des précipités gélatineux
- Grade qualitatif ; Rétention nominale de 30-35 μm ; épaisseur de 0,26 mm Le plissage et la surface crêpée accroissent la surface efficace, augmentant la vitesse de filtration et prolongeant la durée de vie du filtre
- Résistants à l’humidité†
Spécification
802 18,5 cm 100/boîte | |
15 μm | |
Filtre pré-plissé à utiliser avec un entonnoir à filtre conique, offrant une filtration rapide et une capacité de charge élevée pour les analyses impliquant des grosses particules ou des précipités gélatineux. | |
0,26 mm | |
18,5 cm |
Rond | |
Grossière | |
802 | |
18,50 cm |