Learn More
Cytiva Whatman™ Cercles qualitatifs pré-plissés Reeve Angel 802
Rétention grossière
34.75€ - 144.00€
Spécification
Format | Rond |
---|---|
Particle Retention | 15 μm |
Porosité | Grossière |
Qualité | 802 |
Épaisseur (métrique) | 0,26 mm |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12532006
|
Cytiva
5802-385 |
38,5 cm |
144.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11761598
|
Cytiva
5802-125 |
12,5 cm |
34.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11771598
|
Cytiva
5802-150 |
15 cm |
35.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11781598
|
Cytiva
5802-185 |
18,5 cm |
42.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11791598
|
Cytiva
5802-240 |
24 cm |
63.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11344310
|
Cytiva
5802-320 |
32 cm |
99.70€
100 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Plié pour une filtration rapide des grosses particules et des précipités gélatineux
- Grade qualitatif ; Rétention nominale de 30-35 μm ; Épaisseur de 0,26 mm Le plissage et la surface crêpée accroissent la surface efficace, augmentant la vitesse de filtration et prolongeant la durée de vie du filtre
- Résistants à l’humidité†
Spécification
Rond | |
Grossière | |
0,26 mm |
15 μm | |
802 |