Learn More
DWK Life Sciences Flacons en polypropylène Wheaton™ de 12 x 32 mm avec insert à volume limité
Volume limité
Marque: DWK Life Sciences 225180
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.57500kg
Description
- Volume de 0,30 ml
- Offre une bonne résistance chimique
- L’intérieur conique élimine l’assemblage fastidieux des flacons et des inserts à volume limité
- Conçu pour une récupération maximale du contenu
Spécification
12 mm | |
0,3 ml | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
1000/boîte |
En PP | |
Pour une récupération maximale du contenu | |
Insert à volume limité | |
32 mm | |
11 mm |