Learn More
DWK Life Sciences Flacons en polypropylène Wheaton™ de 12 x 32 mm avec insert à volume limité
Volume limité
324.00€ - 363.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Matériau | En PP |
Volume (métrique) | 0,3 ml |
À utiliser avec (application) | Pour une récupération maximale du contenu |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12483661
|
DWK Life Sciences
225185 |
Bouchon à vis |
324.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 05-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12634793
|
DWK Life Sciences
225180 |
Bouchon à sertir |
363.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Volume de 0,30 ml
- Offre une bonne résistance chimique
- L’intérieur conique élimine l’assemblage fastidieux des flacons et des inserts à volume limité
- Conçu pour une récupération maximale du contenu
Spécification
12 mm | |
0,3 ml | |
1,25 in | |
32 mm | |
11 mm |
En PP | |
Pour une récupération maximale du contenu | |
Insert à volume limité | |
1000/boîte |