Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
71.00€ - 122.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
---|---|
Volume (métrique) | 1,8 mL |
À utiliser avec (application) | Pour les applications de GC/MS |
Hauteur (impériale) | 1,25 in |
Matériau du bouchon | PP |
Code produit | Marque | Couleur (joint) | Couleur | Matériau (doublure) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur (joint) | Couleur | Matériau (doublure) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12454861
|
DWK Life Sciences
W225152-0301 |
Noir | Noir | PTFE / silicone / PTFE | Lot de 100 |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12424861
|
DWK Life Sciences
W225152-0205 |
Jaune | Jaune | PTFE / silicone | Lot de 100 |
88.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12484851
|
DWK Life Sciences
W225152-02 |
Naturel | Naturel | PTFE / silicone | 100/boîte |
88.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12494851
|
DWK Life Sciences
W225152-0201 |
Noir | Noir | PTFE / silicone | Lot de 100 |
88.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12414871
|
DWK Life Sciences
W225152-0801 |
Noir | Noir | PTFE / silicone | Lot de 100 |
122.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12404871
|
DWK Life Sciences
W225152-08 |
Naturel | Naturel | PTFE / silicone | Lot de 100 |
122.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12494861
|
DWK Life Sciences
W225152-0601 |
Noir | Noir | PTFE | Lot de 100 |
71.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12484861
|
DWK Life Sciences
W225152-06 |
Naturel | Naturel | PTFE | Lot de 100 |
71.15€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12414861
|
DWK Life Sciences
W225152-0204 |
Bleu | Bleu | PTFE / silicone | Lot de 100 |
88.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12444861
|
DWK Life Sciences
W225152-03 |
Naturel | Naturel | PTFE / silicone / PTFE | Lot de 100 |
104.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12434861
|
DWK Life Sciences
W225152-0207 |
Vert | Vert | PTFE / silicone | Lot de 100 |
88.60€
100 pièces |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- 12 x 32mm (0.47 x 1.26 in.) vial
- ABC 9mm (0.35 in.) screw thread finish
- Color: Amber
- Capacity: 1.8mL (0.06 oz.)
Spécification
12 mm | |
Pour les applications de GC/MS | |
PP | |
32 mm |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
9 mm |