Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacon de filtration 1000 ml avec joint 40/35
Recommandé pour filtration générale
291.00€ - 308.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration 90mm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Porosité | 40 à 60 μm |
À utiliser avec (application) | Analyse de contamination particulaire ou microbiologique |
Nbre par carton | 1/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11794329
|
DWK Life Sciences
635525 |
1 000 ml |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12427131
|
DWK Life Sciences
635527 |
1 L |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Ensemble de filtration 90mm | |
40 à 60 μm | |
1/boîte |
Verre borosilicaté | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique |