Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
226.00€ - 287.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP type I et ASTM E438 type I, classe A |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Type | Condenseur Allihn |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique |
À utiliser avec (équipement) | Appareil d’extraction de Soxhlet |
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro du joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12458942
|
DWK Life Sciences
334003 |
34/45 |
226.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12478942
|
DWK Life Sciences
334025 |
55/50 |
287.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass
- The flask containing the solvent is heated
- Vapors rise in the larger outside tube
- Vapors enter the water–cooled condenser and liquate
- When the liquid level in the extractor reaches the top of the bent tube, siphoning action returns the extract-enriched solvent to the flask
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spécification
USP type I et ASTM E438 type I, classe A | |
Condenseur Allihn | |
Appareil d’extraction de Soxhlet |
Verre borosilicaté | |
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
Tube extérieur plus grand et tube tordu |