Learn More
DWK Life Sciences Joints en aluminium Wheaton™ : Bouchon à rabat
aucune valeur
Marque:  DWK Life Sciences 224203
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.08860kg
Code produit. 10718404
  • 668.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 23-12-2022
Description
Les joints à bouchon à bascule sont faciles à utiliser, autoclavables et inviolables
  • Le dessus en plastique rouge s’éteint facilement avec la pression du pouce, exposant ainsi le joint en aluminium avec le trou central et l’anneau de traction
  • Pour flacons avec dia. ext. de 13 mm
Spécification
Spécification
Rouge
Aluminium
1000/boîte
20 mm
Flip
20 mm