Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral à double paroi sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque: DWK Life Sciences 356876
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 3.40190kg
Description
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
- La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
- Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
- Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
125 à 190 ml | |
6,1 in | |
Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté | |
Traité CellBIND | |
En forme de U | |
51 mm |
2,5 in | |
Fermeture HDPE | |
15,5 cm | |
33-430 | |
Autoclavable | |
65 mm |