Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral à double paroi sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
Marque: DWK Life Sciences 356879
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.72570kg
Description
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
- La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
- Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
- Autoclavables
Spécification
Polypropylène | |
250 à 380 ml | |
6,8 in | |
Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté | |
Traité CellBIND | |
85 mm |
3,3 in | |
Acier inoxydable | |
17,5 cm | |
33-430 | |
Autoclavable | |
51 mm |