Learn More
DWK Life Sciences Boîtes de stockage Wheaton™, CryoFile™ et CryoFile XL™
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques
Marque: DWK Life Sciences W651605
Code nomenclature Nacres: NB.12
Informations supplémentaires : Poids : 1.36080kg
Description
- Accueille des flacons de 1,2 à 2 ml et les boîtes XL stockent ceux de 5 ml. Le carton partitionné numéroté de 1 à 81 garde les flacons organisés et facilite leur identification
- Le système de numérotation imprimé sur le couvercle et le bas de la boîte facilite l’indexation
- Le revêtement hydrophobe accroît la durabilité
- Résiste à des températures allant jusqu’à 196°C
Spécification
Rouge | |
2 po | |
5,1 po | |
5,1 po | |
Pour faciliter l’identification et le stockage des flacons cryogéniques | |
1 à 81 flacons | |
Boîte de stockage CryoFile™ |
5,2 cm | |
13 cm | |
13 cm | |
5,1 x 5,1 x 2 po (13 x 13 x 5,2 cm) | |
Flacon de 1,2 et 2 ml | |
Carton ondulé |