Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Economical and convenient to use
Marque:  DWK Life Sciences 885303
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.53380kg
Code produit. 12417321
  • 181.00€ / 24 pièces
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
  • Insérez le tube vide dans le tambour, maintenez le pouce sur le dessus et retirez l’échantillon
  • Les unités en verre sodocalcique se cassent facilement pour une élimination rapide
  • Longueur : 109cm (43 in)
Spécification
Spécification
Échantillonneur à tambour
5,07 oz.
Oui
0,7 in
43 in
Verre sodocalcique
150 mL
Idéal pour une récupération rapide et facile des échantillons
1,8 cm
109,2 cm