Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
aucune valeur
Marque: DWK Life Sciences 224726
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
- Les flacons ambrés sont fabriqués en verre ambré Wheaton 320 conforme aux exigences de l’USP Type I pour protéger les échantillons sensibles à la lumière
- Flacons et bouchons à vis conditionnés séparément
Spécification
Caoutchouc 14B | |
21 mm | |
16,0 mL | |
4,3 dr. | |
Autoclavables | |
73 mm | |
GPI 18-400 |
Transparent | |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |