Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
aucune valeur
125.00€ - 199.00€
Spécification
Matériau (doublure) | Caoutchouc 14B |
---|---|
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Hauteur (métrique) | Volume (impérial) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13111803
|
DWK Life Sciences
224720 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 35 mm | 0,5 dr. |
154.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13121803
|
DWK Life Sciences
224721 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 38 mm | 0,5 dr. |
125.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13131803
|
DWK Life Sciences
224722 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 48 mm | 1,08 dr. |
141.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11704269
|
DWK Life Sciences
224726 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 73 mm | 4,3 dr. |
160.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13151803
|
DWK Life Sciences
224725 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 68 mm | 3,2 dr. |
142.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12442731
|
DWK Life Sciences
224732 |
Verre borosilicaté | 48 mm | 1,08 dr. |
149.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12624793
|
DWK Life Sciences
224731 |
Verre borosilicaté | 38 mm | 0,5 dr. |
136.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12422731
|
DWK Life Sciences
224730 |
Verre borosilicaté | 35 mm | 0,5 dr. |
173.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13141803
|
DWK Life Sciences
224724 |
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) | 63 mm | 2,2 dr. |
140.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10322492
|
DWK Life Sciences
224734 |
Verre borosilicaté | 62 mm | 2,2 dr. |
158.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13161803
|
DWK Life Sciences
224728 |
Verre borosilicaté transparent à faible taux d’extraction | 88 mm | 6.5 dr |
199.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les flacons économiques conditionnés sous film plastique thermorétracté en deux boîtes de 100 chacune permettent de réduire la contamination provenant du matériau ondulé
- Les bouchons sont emballés séparément
- Verre ambré ou transparent au choix
Spécification
Caoutchouc 14B | |
Phénolique | |
Bouchon à vis |
À vis | |
Autoclavables |