Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
aucune valeur
Marque:  DWK Life Sciences 224721
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.63500kg
Code produit. 13121803
  • 125.00€ / 200 pièces
Expédition estimée: 04-09-2024
Description
  • Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
  • Les flacons ambrés sont fabriqués en verre ambré Wheaton 320 conforme aux exigences de l’USP Type I pour protéger les échantillons sensibles à la lumière
  • Flacons et bouchons à vis conditionnés séparément
Spécification
Spécification
Caoutchouc 14B
12 mm
2,0 ml
0,5 dr.
Autoclavables
38 mm
GPI 8-425
Transparent
Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles)
À vis
Phénolique
Bouchon à vis
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A