Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Prix économique par emballage de flacons et de bouchons à vis séparément. Les flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
Marque: DWK Life Sciences 224744
229.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21960" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.08650kg
Description
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons transparents conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté conformes aux exigences USP de type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
- Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
- Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour les échantillons aqueux
- Bouchons à face en PTFE noirs revêtus de caoutchouc 14B pour les échantillons organiques
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
Spécification
PTFE / caoutchouc 14B | |
17 mm | |
8 ml | |
2 dr | |
Autoclavables | |
63 mm | |
GPI 13-425 |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
À vis | |
Phénolique | |
Bouchon à vis | |
USP type I, ASTM type I, classe A |