Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Extractors For Soxhlet Extraction Apparatus
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent.
330.00€ - 371.00€
Spécification
Type de produit | Extracteur Soxhlet |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Appareil d’extraction de Soxhlet |
Matériau | Verre borosilicaté |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique |
Certifications/Conformité | ASTM E 438 |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) intérieur | Longueur (impériale) | Dessus de joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) intérieur | Longueur (impériale) | Dessus de joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12654823
|
DWK Life Sciences
415005 |
1,57 in | 8,07 in | 45/50 |
330.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12481561
|
DWK Life Sciences
415010 |
1,96 in | 9,84 in | 55/50 |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Wetted parts are manufactured from WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spécification
Extracteur Soxhlet | |
Verre borosilicaté | |
ASTM E 438 |
Appareil d’extraction de Soxhlet | |
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
24/40 |