Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Vial File™
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
82.80€ - 298.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Utilisé pour le stockage et le transport des flacons |
---|---|
Graduée | Non |
Type de filetage | À vis |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Autoclavable | Autoclavables |
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Graduée | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Volume (métrique) | Graduée | Matériau (doublure) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11571205
|
DWK Life Sciences
224950 |
Transparent | 1,5 ml | Non | PTFE / silicone |
155.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11778709
|
DWK Life Sciences
224891 |
Transparent | 2,0 ml | Non | Caoutchouc 14B |
97.05€
60 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10206112
|
DWK Life Sciences
224952 |
Transparent | 4 ml | Non | PTFE / silicone |
110.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11748929
|
DWK Life Sciences
224892 |
Transparent | 4,0 ml | Non | Caoutchouc 14B |
82.80€
40 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12369999
|
DWK Life Sciences
W224694 |
Transparent | 4 mL | Non | PTFE / caoutchouc 14B |
93.45€
40 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10353093
|
DWK Life Sciences
225170 |
Transparent | 1,8 mL | Non | PTFE / silicone |
298.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12404801
|
DWK Life Sciences
W224896 |
Ambré | 2 ml | Non | Caoutchouc 14B |
109.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13128720
|
DWK Life Sciences
W224693 |
Transparent | 2 ml | Non | PTFE / caoutchouc 14B |
115.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12389999
|
DWK Life Sciences
W224696 |
Ambré | 4 mL | Non | PTFE / caoutchouc 14B |
97.90€
40 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12379999
|
DWK Life Sciences
W224695 |
Ambré | 2 mL | Non | PTFE / caoutchouc 14B |
123.00€
60 pièces |
Expédition estimée: 09-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
Bouchons fixés aux flacons.
- Le boîtier en polystyrène avec des compartiments, des inserts en mousse et une carte d’indexation alphanumérique permet d’organiser et de protéger les flacons
- Choix de bouchons phénoliques noirs solides ou avec opercule : les bouchons ouverts facilitent la récupération des échantillons à l’aide d’une seringue
- Flacons et bouchons autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type 1 et ASTM™ E 438 de type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Spécification
Utilisé pour le stockage et le transport des flacons | |
À vis | |
Autoclavables |
Non | |
Phénolique |