Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ Sampule™
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission de l’ultraviolet est élevée. Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme aux normes ASTM E 438 de classe A.
Marque: DWK Life Sciences 986492
650.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 9.52540kg
Description
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission ultraviolette est élevée.Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme à la norme ASTM E 438 type I et classe A.
- Sélectionné parmi le verre ou le PEHD
- Bouchons conditionnés séparément
- Les flacons en PEHD sont un choix économique pour le comptage par scintillation
Informations sur la commande
Les flacons sont emballés dans des cellules individuelles dans des plateaux de 200, conditionnés sous film plastique thermorétracté pour éviter toute contamination. Les bouchons sont emballés séparément dans un sachet en PE.
Spécification
Film métallique/pulpe | |
17 mm | |
6 ml | |
1.6 dr | |
6 mL | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438 | |
15-425 |
Transparent | |
Verre borosilicaté à faible teneur en potassium | |
À vis | |
Wheaton™ | |
Urée | |
58 mm | |
Taille de capsule : 15 / 425 |