Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Soxhlet Extraction Apparatus With Standard Taper Ground Joints
For continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
640.00€
Spécification
Type de produit | Appareil d’extraction de Soxhlet |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Comprend | Joints rodés coniques standard, entonnoir gradué de 15 ml, pince en aluminium anodisé, bouchon en silicone n° 5 |
À utiliser avec (application) | Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique |
Certifications/Conformité | ASTM E 438 |
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (impériale) | Capacité (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12674823
|
DWK Life Sciences
416000 |
4,22 oz. | 125 mL | 34/45 |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12684823
|
DWK Life Sciences
416005 |
8,45 oz. | 250 ml | 45/50 |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Manufactured from low extractable borosilicate glass
Spécification
Appareil d’extraction de Soxhlet | |
Joints rodés coniques standard, entonnoir gradué de 15 ml, pince en aluminium anodisé, bouchon en silicone n° 5 | |
ASTM E 438 |
Verre borosilicaté | |
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
24/40 |