Learn More
DWK Life Sciences Cuves de coloration et accessoires Wheaton™
Cuves de coloration et accessoires
Marque: DWK Life Sciences 900470
245.70 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23261" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 2.25900kg
Description
Cuve de coloration de Coplin :
- En verre sodocalcique
- Capacité de 60 ml
- Permet un transfert facile et sûr de cinq lames
- S’adapte aux cuves de coloration Wheaton Coplin
Spécification
Fermeture incluse | |
Rond | |
Verre sodocalcique | |
Coloration | |
5 lames à la verticale ou 10 lames dos à dos | |
1,02 in | |
1.02 in | |
3,54 in | |
9 cm |
Verre | |
65 ml | |
Cuve à coloration de Coplin | |
Cuves de coloration de Wheaton Coplin | |
2,6 x 2,6 cm (1,02 x 1,02 in) | |
26 mm | |
2.6 cm | |
90 mm |