Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Grilles de support en acier inoxydable
Pour ensemble de filtration sous vide. Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de haute qualité.
Marque: DWK Life Sciences 419337
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Pour un ensemble de filtration sous vide.Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de la plus haute qualité.
- Acier inoxydable
- Pour une utilisation avec ensemble 47 mm
Spécification
Ensemble de filtration sous vide de 25 mm | |
Acier inoxydable |