Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Grilles de support en acier inoxydable
Pour ensemble de filtration sous vide. Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de haute qualité.
81.65€ - 276.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11591315
|
DWK Life Sciences
419364 |
Ensemble de filtration sous vide de 47mm |
276.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11768959
|
DWK Life Sciences
419337 |
Ensemble de filtration sous vide de 25 mm |
81.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Pour un ensemble de filtration sous vide.Les grilles de support en acier inoxydable Wheaton™ sont fabriquées en matériaux de la plus haute qualité.
- Acier inoxydable
- Pour une utilisation avec ensemble 47 mm
Spécification
Acier inoxydable |