Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Sub Surface Grab Sampler II
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
1095.00€ - 1490.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur de sous-surface |
---|---|
Comprend | Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml, bouchon |
Matériau de la tête | PP |
Capacité (impériale) | 33,8 oz. |
Finition | Alodine doré |
Includes: 1000mL narrow-mouth sample bottle with PTFE-lined cap
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12694833
|
DWK Life Sciences
990400 |
3,66 m | 12 ft |
1355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12487361
|
DWK Life Sciences
990350 |
1,83 m | 6 ft |
1095.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12407371
|
DWK Life Sciences
990450 |
5,49 m | 18 ft |
1490.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
For accessing fluid flow in deep manholes and hard-to-reach subsurface sampling areas
- Consists of an inert polypropylene head with stainless steel fittings and an aluminum pole assembly with golden alodine finish
- Cable at top of handle lifts spring-loaded plunger from bottle opening and allows liquid to enter through four 15.9mm (0.625 in.) diameter hole
Spécification
Échantillonneur de sous-surface | |
PP | |
Alodine doré |
Flacon d’échantillon à col étroit de 1 000 ml, bouchon | |
33,8 oz. | |
EPA |