Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Type I Borosilicate BOD Bottles
Easily contain samples with these BOD bottles, featuring glass pennyhead stoppers
495.00€
Spécification
Code-barres | Oui |
---|---|
Volume (métrique) | 300 mL |
À utiliser avec (application) | Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie |
Pastille de marquage | Oui |
Matériau | Verre borosilicaté |
Code produit | Marque | Numéro de séquence | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Numéro de séquence | Plage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12483741
|
DWK Life Sciences
227497-14G |
313 à 336 | 313 à 336 |
495.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12403751
|
DWK Life Sciences
227497-15G |
337 à 360 | 337 à 360 |
495.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12423751
|
DWK Life Sciences
227497-16G |
361 à 384 | 361 à 384 |
495.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12443751
|
DWK Life Sciences
227497-17G |
385 à 408 | 385 à 408 |
495.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12463751
|
DWK Life Sciences
227497-18G |
409 à 432 | 409 à 432 |
495.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Type I borosilicate glass construction
- Designed to prevent air entrapment
- Height: 165mm (6.5 in.)
- Diameter: 69mm (2.72 in.)
- Capacity: 300mL (10 oz.)
Spécification
Oui | |
Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie | |
Verre borosilicaté | |
10,14 oz. | |
16,5 cm | |
6,9 cm |
300 mL | |
Oui | |
Pastille | |
6,49 in | |
2,7 in |