Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir blanc
Adaptées aux talonnettes et aux semelles. Les chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir noir Abeba™ sont dotées d'un embout de protection en acier et sont antidérapantes.
Marque: ABEBA™ 31032/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Tailles 35-48 CE, EN ISO20345:2011, S2, SRA
- Cuir lisse, blanc
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
- Semelle de marche en PU antidérapante
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- ESD traitée, désinfectée et dissipatrice conformément à la norme DIN EN 61340
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
Pour lever le talon et le pied | |
Cuir | |
Semelle intermédiaire antichoc | |
Mocassins légers | |
Bouchon | |
Chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD |
Blanc | |
Fibre d’argent | |
44 | |
PUR | |
Acier | |
Résistant aux carburants et antidérapante |