Learn More
ABEBA™ Chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir blanc
Adaptées aux talonnettes et aux semelles. Les chaussures de sécurité de type mocassins légers ESD en cuir noir Abeba™ sont dotées d'un embout de protection en acier et sont antidérapantes.
Marque: Abeba™ 31032/48
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Cuir lisse
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3557)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec bande élastique
Spécification
Norme CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, DIN EN 61340 | |
Cuir | |
Antidérapant | |
Mocassins légers |
Blanc | |
48 | |
PUR | |
Acier |