Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
Marque: Kautex™ 2000073353
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.08100kg
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Spécification
2000 ml | |
69 mm | |
PVC | |
44/boîte | |
Carré | |
Récipient à col large |
Marron | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
44 | |
Non | |
187 mm | |
Bouchon, insert en mousse |