Learn More
Kautex™ Récipient carré à col large en PVC, marron
Remplissez et nettoyez ces récipients en PVC à col large en toute simplicité grâce à la configuration à col spacieux. Le récipient carré à col large en PVC Kautex™ marron est idéal pour les milieux photosensibles.
Marque: Kautex™ 2000071081
Informations supplémentaires : Poids : 6.60000kg
Description
- Fait partie de la gamme de récipients de la série 310
Spécification
Récipient, col large | |
Bouchon, insert en mousse | |
Marron | |
Conditionnement, distribution, envoi d’échantillons, stockage, expédition | |
300 | |
Non |
94 mm | |
300 ml | |
41 mm | |
Polychlorure de vinyle | |
300/boîte | |
Square |